Tisk…
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
OR0882-100G OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA 1620 CZK
APOSOR0882-100G APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Bod tání: 255…257 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01721800
CAS číslo: 22884-10-2