Tisk…
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 1780 CZK
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
MW: 144.22 g/mol
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840691
CAS číslo: 5464-12-0