Tisk…
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0871-1G OR0871-5G
APOSOR0871-1GEA 662 CZK
APOSOR0871-1G APOSOR0871-5G
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00640776
CAS číslo: 114878-60-3