Tisk…
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR0870-25G OR0870-100G
APOSOR0870-25GEA 1160 CZK
APOSOR0870-25G APOSOR0870-100G
1-Boc-3-hydroxypiperidine
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093938
CAS číslo: 85275-45-2