Tisk…
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 3940 CZK
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod tání: 182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016467
CAS číslo: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9