Tisk…
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0860-1G OR0860-5G
APOSOR0860-1GEA 3610 CZK
APOSOR0860-1G APOSOR0860-5G
1-Adamantan-1-ylpiperazine
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Vzorec: C₁₄H₂₄N₂
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01748381
CAS číslo: 19984-46-4