Tisk…
5-Bromo-2-chloroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0859-25G OR0859-5G OR0859-100G
APOSOR0859-25GEA 1080 CZK
APOSOR0859-25G APOSOR0859-5G APOSOR0859-100G
5-Bromo-2-chloroaniline
5-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Bod tání: 145…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796283
CAS číslo: 60811-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III