Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 4070 CZK
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 156…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051964
CAS číslo: 18278-34-7