Tisk…

N-Chlorsukcinimid 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 2070 CZK
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Chlorsukcinimid 99%
N-Chlorsukcinimid
Vzorec: C₄H₄ClNO₂
Bod tání: 148…150 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005511
CAS číslo: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR