Tisk…
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0853-5G OR0853-25G
APOSOR0853-5GEA 2440 CZK
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₀BrNO
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258769
CAS číslo: 90430-14-1