3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR0852-25G
OR0852-5G
OR0852-100G
APOSOR0852-25GEA
2400
CZK
APOSOR0852-25G
APOSOR0852-5G
APOSOR0852-100G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉BrClN MW: 222.52 g/mol Bod tání: 218…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012856 CAS číslo: 39959-54-1 |