Tisk…
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 3740 CZK
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007660
CAS číslo: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4