Cyclododecanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0848-100G
OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA
0
CZK
APOSOR0848-100G
APOSOR0848-500G
Cyclododecanol 99%
Cyclododecanol
Vzorec:
C₁₂H₂₄O MW: 184,32 g/mol Bod varu: 273 °C Bod tání: 76…79 °C Bod vzplanutí: 138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003717 CAS číslo: 1724-39-6 EINECS: 217-031-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...