Tisk…
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 2730 CZK
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Bod varu: 125…126 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03840449
CAS číslo: 1703-46-4