Tisk…
2-Bromo-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 1240 CZK
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-methylpyridine
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Bod varu: 95…96 °C/12,5mmHg
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209553
CAS číslo: 3510-66-5