Tisk…
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Nitro-3,4,5-trichlorobenzene, 5-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene
OR0843-25G OR0843-5G
APOSOR0843-25GEA 1740 CZK
APOSOR0843-25G APOSOR0843-5G
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061096
CAS číslo: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III