Tisk…

2-Iodobenzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: o-Iodobenzoic acid

OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 787 CZK
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002419
CAS číslo: 88-67-5
EINECS: 201-850-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR