Tisk…
2-Chlorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
OR0833-100G OR0833-500G OR0833-1KG
APOSOR0833-100GEA 622 CZK
APOSOR0833-100G APOSOR0833-500G APOSOR0833-1KG
2-Chlorobenzophenone 98%
2-Chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Bod varu: 180 °C/15mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000558
CAS číslo: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9