Tisk…

3-Thiophenecarbonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile

OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 1330 CZK
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophenecarbonitrile 97%
3-Thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Bod varu: 205 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85,56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151852
CAS číslo: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR