3-Iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0825-100G
OR0825-25G
OR0825-5G
APOSOR0825-100GEA
4100
CZK
APOSOR0825-100G
APOSOR0825-25G
APOSOR0825-5G
3-Iodobenzonitrile 98%
3-Iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄IN MW: 229,02 g/mol Bod tání: 39…44 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00079762 CAS číslo: 69113-59-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...