Tisk…
1-(Phenylsulphonyl)piperazine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0822-5G
APOSOR0822-5GEA 5460 CZK
APOSOR0822-5G
1-(Phenylsulphonyl)piperazine 98+%
1-(Phenylsulphonyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02182804
CAS číslo: 14172-55-5