Tisk…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0814-500G
APOSOR0814-500GEA 2780 CZK
APOSOR0814-500G
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 137 °C
Bod tání: 49 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003309
CAS číslo: 86-51-1