Tisk…
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 3230 CZK
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655891
CAS číslo: 851168-77-9