Tisk…

4-(Boc-amino)piperidine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine

OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 1080 CZK
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798171
CAS číslo: 73874-95-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR