1-Boc-4-piperidineacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
OR0804-10G
OR0804-1G
OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA
1080
CZK
APOSOR0804-10G
APOSOR0804-1G
APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Vzorec:
C₁₂H₂₁NO₄ Bod tání: 99…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800239 CAS číslo: 157688-46-5 |