Tisk…
Diphenyl disulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
OR0792-500G
APOSOR0792-500GEA 5260 CZK
APOSOR0792-500G
Diphenyl disulphide
Diphenyl disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218,34 g/mol
Bod varu: 191…192 °C/15mmHg
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003065
CAS číslo: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III