Tisk…
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 827 CZK
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004359
CAS číslo: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II