Tisk…
Kyselina malonová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 622 CZK
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
Kyselina malonová
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
MW: 104.06
Bod varu: 387
Bod tání: 132…136 °C (rozkl.)
Hustota: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002707
CAS číslo: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732