Tisk…
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 1290 CZK
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
2-Amino-4-chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₆ClNS
MW: 159,64 g/mol
Bod tání: 56…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792528
CAS číslo: 1004-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III