3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0783-1G
OR0783-5G
APOSOR0783-1GEA
2690
CZK
APOSOR0783-1G
APOSOR0783-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O Bod tání: 98…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00487341 CAS číslo: 118183-92-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...