Tisk…
4-Nitrothioanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 2070 CZK
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisole 98%
4-Nitrothioanisole
Vzorec: C₇H₇NO₂S
Bod tání: 66…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010868
CAS číslo: 701-57-5