Tisk…
4-(Methylthio)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0778-100G OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-100GEA 5790 CZK
APOSOR0778-100G APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Vzorec: C₇H₈OS
Bod varu: 153…156 °C/20mmHg
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002351
CAS číslo: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4