Tisk…
3-Hydroxythiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 4140 CZK
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophenol
3-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 242…243 °C
Bod tání: 16…17 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317829
CAS číslo: 40248-84-8
UN: 3334
ADR: 9,III