Tisk…
4-(Methylthio)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylmercapto)aniline
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 6120 CZK
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)aniline 97%
4-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Bod varu: 272…273 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007889
CAS číslo: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 3334
ADR: 9,III