Tisk…
4-Aminothiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0772-100G OR0772-25G OR0772-500G
APOSOR0772-100GEA 4100 CZK
APOSOR0772-100G APOSOR0772-25G APOSOR0772-500G
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Vzorec: C₆H₇NS
Bod varu: 140…145 °C/16mmHg
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007880
CAS číslo: 1193-02-8
UN: 3263
ADR: 8,II