Tisk…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 3020 CZK
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07
Bod varu: 270…272 °C
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041423
CAS číslo: 17231-94-6