Tisk…
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3'-Dinitrodiphenyl disulphide
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 5590 CZK
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,34 g/mol
Bod tání: 78…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007246
CAS číslo: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III