Tisk…
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride, H-DL-Trp-OMe·HCl
OR0765-25G
APOSOR0765-25GEA 1240 CZK
APOSOR0765-25G
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254,714 g/mol
Bod tání: 221…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066133
CAS číslo: 5619-09-0