Tisk…
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 5530 CZK
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659081
CAS číslo: 77940-94-4