Tisk…
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 1240 CZK
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Vzorec: C₁₄H₁₄O₅S₂
MW: 326,39 g/mol
Bod tání: 121…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008548
CAS číslo: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 2585
ADR: 8,III