Tisk…
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0737-100G OR0737-25G
APOSOR0737-100GEA 3310 CZK
APOSOR0737-100G APOSOR0737-25G
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070578
CAS číslo: 79815-20-6