Tisk…
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0732-1G OR0732-5G
APOSOR0732-1GEA 3110 CZK
APOSOR0732-1G APOSOR0732-5G
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine 98%
4,6-Dimethyl-2-piperazin-1-ylpyrimidine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Bod varu: 115…118 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00885959
CAS číslo: 22746-09-4