Tisk…
4-Quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 705 CZK
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
4-Quinolinecarboxylic acid
4-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 253…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006782
CAS číslo: 486-74-8