Tisk…
4-Pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 1080 CZK
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
4-Pyridineboronic acid 97%
4-Pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol (anhy)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01074545
CAS číslo: 1692-15-5