Tisk…
D-(+)-Proline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 4370 CZK
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115.13
Bod tání: 223 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064317
CAS číslo: 344-25-2
EINECS: 206-452-7