Tisk…

4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 3580 CZK
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂S
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00551791
CAS číslo: 41381-89-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR