5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0707-250MG
OR0707-1G
APOSOR0707-250MGEA
1660
CZK
APOSOR0707-250MG
APOSOR0707-1G
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid, technická kvalita
5-(Phenylethynyl)-2-furoic acid
Vzorec:
C₁₃H₈O₃ Bod tání: 212…213 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00541949 CAS číslo: 130423-83-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...