Tisk…
Phenylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylacetamide
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 622 CZK
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Phenylacetamide 98%
Phenylacetamide
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059193
CAS číslo: 103-81-1
EINECS: 203-147-0