Tisk…
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 662 CZK
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Vzorec: BrCH₂CH₂OC₆H₅
MW: 201.06
Bod varu: 135…137 °C/20mmHg
Bod tání: 31…35 °C
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000234
CAS číslo: 589-10-6
EINECS: 209-634-4