Tisk…
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
OR0689-100MG OR0689-500MG
APOSOR0689-100MGEA 622 CZK
APOSOR0689-100MG APOSOR0689-500MG
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00455104
CAS číslo: 284679-97-6